Merck
SAB1410256
Sigma-Aldrich
Anti-CREB3L4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AIBZIP, ATCE1, CREB3, CREB4, JAL, hJAL
Größe auswählen
100 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
cAMP response element-binding (CREB) proteins are a family of mammalian transcription activators. For further background information on CREB proteins, see CREB1 (MIM 123810).[supplied by OMIM
Immunogen
CREB3L4 (NP_570968.1, 1 a.a. ~ 395 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLGIPDLLDAWLEPPEDIFSTGSVLELGLHCPPPEVPVTRLQEQGLQGWKSGGDRGCGLQESEPEDFLKLFIDPNEVYCSEASPGSDSGISEDPCHPDSPPAPRATSSPMLYEVVYEAGALERMQGETGPNVGLISIQLDQWSPAFMVPDSCMVSELPFDAHAHILPRAGTVAPVPCTTLLPCQTLFLTDEEKRLLGQEGVSLPSHLPLTKAEERVLKKVRRKIRNKQSAQDSRRRKKEYIDGLESRVAACSAQNQELQKKVQELERHNISLVAQLRQLQTLIAQTSNKAAQTSTCVLILLFSLALIILPSFSPFQSRPEAGSEDYQPHGVTSRNILTHKDVTENLETQVVESRLREPPGAKDANGSTRTLLEKMGGKPRPSGRIRSVLHADEM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)