Merck
SAB1409914
Sigma-Aldrich
Anti-RHPN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RhoBP, p76RBE
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 77 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHPN2(85415)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the rhophilin family of Ras-homologous (Rho)-GTPase binding proteins. The encoded protein binds both GTP- and GDP-bound RhoA and GTP-bound RhoB and may be involved in the organization of the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Immunogen
RHPN2 (NP_149094.2, 1 a.a. ~ 686 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDALLPAAPQPLEKKNDGYFRKGCNPLAQTGRSKLQNQRAALNQQILKAVRMRTGAENLLKVATNSKVREQVRLELSFVNSDLQMLKEELEGLNISVGVYQNTEEAFTIPLIPLGLKETKDVDFAVVLKDFILEHYSEDGYLYEDEIADLMDLRQACRTPSRDEAGVELLMTYFIQLGFVESRFFPPTRQMGLLFTWYDSLTGVPVSQQNLLLEKASVLFNTGALYTQIGTRCDRQTQAGLESAIDAFQRAAGVLNYLKDTFTHTPSYDMSPAMLSVLVKMMLAQAQESVFEKISLPGIRNEFFMLVKVAQEAAKVGEVYQQLHAAMSQAPVKENIPYSWASLACVKAHHYAALAHYFTAILLIDHQVKPGTDLDHQEKCLSQLYDHMPEGLTPLATLKNDQQRRQLGKSHLRRAMAHHEESVREASLCKKLRSIEVLQKVLCAAQERSRLTYAQHQEEDDLLNLIDAPSVVAKTEQEVDIILPQFSKLTVTDFFQKLGPLSVFSANKRWTPPRSIRFTAEEGDLGFTLRGNAPVQVHFLDPYCSASVAGAREGDYIVSIQLVDCKWLTLSEVMKLLKSFGEDEIEMKVVSLLDSTSSMHNKSATYSVGMQKTYSMICLAIDDDDKTDKTKKISKKLSFLSWGTNKNRQKSASTLCLPSVGAARPQVKKKLPSPFSLLNSDSSWY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)