Merck
SAB1409644
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROG2 antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid, solution
Synonym(e):
Atoh4, MGC46562, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
Größe auswählen
200 μL
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D2, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen 36.85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEUROG2(63973)
Allgemeine Beschreibung
Neurogenin-2 is a member of the neurogenin subfamily of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor genes that play an important role in neurogenesis from migratory neural crest cells.[supplied by OMIM
Immunogen
NEUROG2 (NP_076924, 74 a.a. ~ 175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTKIETLRFAHNYIWALTETLRLADHCG
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)