SAB1409487
Monoclonal Anti-PPP2R2B antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
B55-BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A-B55BETA, PP2A-PR55B, PP2AB-BETA, PP2APR55-BETA, PR2AB-BETA, PR2AB55-BETA
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 74.25 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP2R2B(5521)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEEDIDTRKINNSFLRDHSYATEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPEGYNLKDEEGRLRDPATITTLRVPVLRPMDLMVEATPRRVFANAHTYHINSISVNSDYETYMSADDLRINLWNFEITNQSFNIVDIKPANMEELTEVITAAEFHPHHCNTFVYSSSKGTIRLCDMRASALCDRHTKFFEEPEDPSNRSFFSEIISSISDVKFSHSGRYIMTRDYLTVKVWDLNMENRPIETYQVHDYLRSKLCSLYENDCIFDKFECVWNGSDSVIMTGSYNNFFRMFDRNTKRDVTLEASRENSKPRAILKPRKVCVGGKRRKDEISVDSLDFSKKILHTAWHPSENIIAVAATNNLYIFQDKVN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)