SAB1408817
Monoclonal Anti-WDR5 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BIG-3, SWD3
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.29 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDR5(11091)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QPTPSSSATQSKPTPVKPNYALKFTLAGHTKAVSSVKFSPNGEWLASSSADKLIKIWGAYDGKFEKTISGHKLGISDVAWSSDSNLLVSASDDKTLKIWDVSSGK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)