SAB1408783
Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LEFTB, LEFTYB
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 66 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LEFTY1(10637)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MQPLWLCWALWVLPLASPGAALAGEQLLGSLLRQLQLKEVPTLDRADMEELVIPTHVRAQYVALLQRSHGDRSRGKRFSQSFREVAGRFLALEASTHLLVFGMEQRLPPNSELVQAVLRLFQEPVPKAALHRHGRLSLRSARARVTVEWLRVRDDGSNRTSLIDSRLVSVHESGWKAFDVTEAVNFWQQLSRPRQPLLLQVSVQREHLGPLASGAHKLVRFASQGAPAGLGEPQLELHTLDLGDYGAQGDCDPEAPMTEGTRCCRQEMYIDLQGMKWAENWVLEPPGFLAYECVGTCRQPPEALAFKWPFLGPRQCIASETDSLPMIVSIKEGGRTRPQVVSLPNMRVQKCSCASDGALVPRRLQP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)