SAB1408720
Monoclonal Anti-SGK2 antibody produced in mouse
clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
H-SGK2, dJ138B7.2
Größe auswählen
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 33.88 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SGK2(10110)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SPINWDDLYHKRLTPPFNPNVTGPADLKHFDPEFTQEAVSKSIGCTPDTVASSSGASSAFLGFSYAPEDDDILDC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)