Merck
SAB1408180
Sigma-Aldrich
Anti-COL23A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434K0621
Größe auswählen
50 μG
490,00 €
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~30.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL23A1(91522)
Allgemeine Beschreibung
COL23A1 is a member of the transmembrane collagens, a subfamily of the nonfibrillar collagens that contain a single pass hydrophobic transmembrane domain (Banyard et al., 2003 [PubMed 12644459]).[supplied by OMIM
Immunogen
COL23A1 (AAH42428.1, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESRSGIQAGVRCRDLGSLQPPPLALKQFSSLSLPSSWDYRRLPPRCGFLFEVSETTNPPAGTNSRHTLTVKLDGLAKIRTAREAPSECVCPPGPPGRRGKPGRRGDPGPPGPLGLDGKPGLPGPKGEKGAPGDFGPRGDQGQDGAAGPPGPPGPPGARGPPGDTGKDGPRGAQGPAGPKGEPGQDGEMGPKGPPGPKGEPGVPGKKGDDGTPSQPGPPGPKGEPGSMGPRGENGVDGAPGPKGEPGHRGTDGAAGPRGDVRDPGLGSVSSCSQRLASSSKKNGSEPPPGCAGCPRPQGRAGRHSGDRL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)