Merck
SAB1408126
Sigma-Aldrich
Anti-RTN4IP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC12934, NIMP
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RTN4IP1(84816)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a novel mitochondrial protein that interacts with reticulon 4, which is a potent inhibitor of regeneration following spinal cord injury. The interaction of reticulon 4 with mitochondrial proteins may provide insight into the mechanisms for reticulon-induced inhibition of neurite growth. (provided by RefSeq)
Immunogen
RTN4IP1 (NP_116119.2, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFLKTCVLRRNACTAVCFWRSKVVQKPSVRRISTTSPRSTVMPAWVIDKYGKNEVLRFTQNMMMPIIHYPNEVIVKVHAASVNPIDVNMRSGYGATALNMKRDPLHVKIKGEEFPLTLGRDVSGVVMECGLDVKYFKPGDEVWAAVPPWKQGTLSEFVVVSGNEVSHKPKSLTHTQAASLPYVALTAWSAINKVGGLNDKNCTGKRVLILGASGGVGTFAIQVMKAWDAHVTAVCSQDASELVRKLGADDVIDYKSGSVEEQLKSLKPFDFILDNVGGSTETWAPDFLKKWSGATYVTLVTPFLLNMDRLGIADGMLQTGVTVGSKALKHFWKGVHYRWAFFMASGPCLDDIAELVDAGKIRPVIEQTFPFSKVPEAFLKVERGHARGKTVINVV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)