Merck
SAB1408030
Sigma-Aldrich
Anti-UPK3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ32198, MGC10902, P35, UPIIIb
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UPK3B(80761)
Allgemeine Beschreibung
UPK3B is a minor component of the apical plaques of mammalian urothelium that binds and dimerizes with uroplakin-1b (UPK1B; MIM 602380), one of the major conserved urothelium membrane proteins. The other major conserved integral membrane proteins of urothelial plaques are UPK1A (MIM 611557), UPK2 (MIM 611558), and UPK3A (MIM 611559) (Deng et al., 2002 [PubMed 12446744]).[supplied by OMIM
Immunogen
UPK3B (NP_085047, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLPWGQPHLGLQMLLLALNCLRPSLSLGEWGSWMDASSQTQGAGGPAGVIGPWAPAPLRLGEAAPGTPTPVSVAHLLSPVATELVPYTPQITAWDLEGKVTATTFSLEQPRCVFDGLASASDTVWLVVAFSNASRGFQNPETLADIPASPQLLTDGHYMTLPLSPDQLPCGDPMAGSGGAPVLRVGHDHGCHQQPFCNAPLPGPGPYREDPRIHRHLARAAKWQHDRHYLHPLFSGRPPTLGLLGSLYHALLQPVVAGGGPGAAADRLLHGQALHDPPHPTQRGRHTAGGLQAWPGPPPQPQPLAWPLCMGLGEMGRRE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)