Merck
SAB1408002
Sigma-Aldrich
Anti-RMI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BLAP75, C9orf76, FLJ12888, RP11-346I8.1
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~53.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RMI1(80010)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
RMI1 is a component of protein complexes that limit DNA crossover formation via the dissolution of double Holliday junctions (Raynard et al., 2006 [PubMed 16595695]).[supplied by OMIM
Immunogen
RMI1 (AAH64937.1, 1 a.a. ~ 470 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNVTSIALRAETWLLAAWHVKVPPMWLEACINWIQEENNNVNLSQAQMNKQVFEQWLLTDLRDLEHPLLPDGILEIPKGELNGFYALQINSLVDVSQPAHSQIQKLRGKNTTNDLVTAEAQVTPKPWEAKPSRMLMLQLTDGIVQIQGMEYQPIPILHSDLPPGTKILIYGNISFRLGVLLLKPENVKVLGGEVDALLEEYAQEKVLARLIGEPDLVVSVIPNNSNENIPRVTDVLDPALGPSDEELLASLDENDELTANNDTSSERCFTTGSSSNTIPTRQSSFEPEFVISPRPKEEPSNLSIHVMDGELDDFSLEEALLLEETVQKEQMETKELQPLTFNRNADRSIERFSHNPNTTNNFSLTCKNGNNNWSEKNVSEQMTNEDKSFGCPSVRDQNRSIFSVHCNVPLAHDFTNKEKNLETDNKIKQTSSSDSHSLNNKILIERWSTMYRKGIHKFLMKMIVIYRVVL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)