Merck
SAB1407986
Sigma-Aldrich
Anti-UBE1DC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ23251, FLJ23251UBA5, THIFP1, UBE1DC1
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~44.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBA5(79876)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the E1-like ubiquitin-activating enzyme family. This protein activates ubiquitin-fold modifier 1, a ubiquitin-like post-translational modifier protein, via the formation of a high-energy thioester bond. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. A pseudogene located on chromosome 1 has also been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
UBE1DC1 (NP_079094.1, 1 a.a. ~ 404 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESVERLQQRVQELERELAQERSLQVPRSGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSRLMALKRMGIVSDYEKIRTFAVAIVGVGGVGSVTAEMLTRCGIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTLKREGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLKFLLNFGTVSFYLGYNAMQDFFPTMSMKPNPQCDDRNCRKQQEEYKKKVAALPKQEVIQEEEEIIHEDNEWGIELVSEVSEEELKNFSGPVPDLPEGITVAYTIPKKQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAKMKNM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)