Merck
SAB1407324
Sigma-Aldrich
Anti-TRUB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CLONE24922, RP11-339B21.1
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRUB2(26995)
Allgemeine Beschreibung
Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 [PubMed 12736709]).[supplied by OMIM
Immunogen
TRUB2 (NP_056494.1, 1 a.a. ~ 331 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSAGLSRLHGLFAVYKPPGLKWKHLRDTVELQLLKGLNARKPPAPKQRVRFLLGPMEGSEEKELTLTATSVPSFINHPLVCGPAFAHLKVGVGHRLDAQASGVLVLGVGHGCRLLTDMYNAHLTKDYTVRGLLGKATDDFREDGRLVEKTTYDHVTREKLDRILAVIQGSHQKALVMYSNLDLKTQEAYEMAVRGLIRPMNKSPMLITGIRCLYFAPPEFLLEVQCMHETQKELRKLVHEIGLELKTTAVCTQVRRTRDGFFTLDSALLRTQWDLTNIQDAIRAATPQVAAELEKSLSPGLDTKQLPSPGWSWDSQGPSSTLGLERGAGQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)