Merck
SAB1407318
Sigma-Aldrich
Anti-DUX3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~19.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUX3(26582)
Allgemeine Beschreibung
The human genome contains hundreds of repeats of the 3.3-kb family in regions associated with heterochromatin. The DUX gene family, including DUX3, resides within these 3.3-kb repeated elements (Beckers et al., 2001 [PubMed 11245978]). See DUX4 (MIM 606009).[supplied by OMIM
Immunogen
DUX3 (NP_036280.1, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLTALDDTLPEEAQGPGRRMILLSTPSQSDALRACFERNLYPGIATKEQLAQGIDIPEPRVQIWFQNERSCQLRQHRRQSRPWPGRRDPQKGRRKRTAITGSQTALLLRAFEKDRFPGIPAREELARETGLPESRIQLWFQNRRARHWGQSGRAPTQASIRCNAAPIG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)