Merck
SAB1406916
Sigma-Aldrich
Anti-TOM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ33404
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~53.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOM1(10043)
Allgemeine Beschreibung
This gene was identified as a target of the v-myb oncogene. The encoded protein shares its N-terminal domain in common with proteins associated with vesicular trafficking at the endosome. It is recruited to the endosomes by its interaction with endofin. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
TOM1 (NP_005479.1, 1 a.a. ~ 492 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDFLLGNPFSSPVGQRIEKATDGSLQSEDWALNMEICDIINETEEGPKDALRAVKKRIVGNKNFHEVMLALTVLETCVKNCGHRFHVLVASQDFVESVLVRTILPKNNPPTIVHDKVLNLIQSWADAFRSSPDLTGVVTIYEDLRRKGLEFPMTDLDMLSPIHTPQRTVFNSETQSGQDSVGTDSSQQEDSGQHAAPLPAPPILSGDTPIAPTPEQIGKLRSELEMVSGNVRVMSEMLTELVPTQAEPADLELLQELNRTCRAMQQRVLELIPQIANEQLTEELLIVNDNLNNVFLRHERFERFRTGQTTKAPSEAEPAADLIDMGPDPAATGNLSSQLAGMNLGSSSVRAGLQSLEASGRLEDEFDMFALTRGSSLADQRKEVKYEAPQATDGLAGALDARQQSTGAIPVTQACLMEDIEQWLSTDVGNDAEEPKGVTSEEFDKFLEERAKAADRLPNLSSPSAEGPPGPPSGPAPRKKTQEKDDDMLFAL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)