Merck
SAB1406185
Sigma-Aldrich
Anti-NINJ2, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ56349
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~15.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NINJ2(4815)
Allgemeine Beschreibung
Cell adhesion molecules mediate cell-to-cell and cell-to-extracellular matrix interactions during development, differentiation, and regeneration of the peripheral nervous system. NINJ2 is upregulated in Schwann cells in the distal nerve segment after peripheral nerve injury and can promote neurite outgrowth.[supplied by OMIM
Immunogen
NINJ2 (AAH57766, 1 a.a. ~ 142 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESARENIDLQPGSSDPRSQPINLNHYATKKSVAESMLDVALFMSNAMRLKAVLEQGPSSHYYTTLVTLISLSLLLQVVIGVLLVVIARLNLNEVEKQWRLNQLNNAATILVFFTVVINVFITAFGAHKTGFLAARASRNPL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)