SAB1405910
Anti-GTF2I antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BAP-135, BAP135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, IB291, SPIN, TFII-I
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110.1 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GTF2I(2969)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGPSETDDVDEKQPLSKPLQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEDDDYSPPSKRPKANELPQPPVPEPANAGKRKVREFNFEKWNARITDLRKQVEELFERKYAQAIKAKGPVTIPYPLFQSHVEDLYVEGLPEGIPFRRPSTYGIPRLERILLAKERIRFVIKKHELLNSTREDLQLDKPASGVKEEWYARITKLRKMVDQLFCKKFAEALGSTEAKAVPYQKFEAHPNDLYVEGLPENIPFRSPSWYGIPRLEKIIQVGNRIKFVIKRPELLTHSTTEVTQPRTNTPVKEDWNVRITKLRKQVEEIFNLKFAQALGLTEAVKVPYPVFESNPEFLYVEGLPEGIPFRSPTWFGIPRLERIVRGSNKIKFVVKKPELVISYLPPGMASKINTKALQSPKRPRSPGSNSKVPEIEVTVEGPNNNNPQTSAVRTPTQTNGSNVPFKPRGREFSFEAWNAKITDLKQKVENLFNEKCGEALGLKQAVKVPFALFESFPEDFYVEGLPEGVPFRRPSTFGIPRLEKILRNKAKIKFIIKKPEMFETAIKESTSSKSPPRKINSSPNVNTTASGVEDLNIIQVTIPDDDNERLSKVEKARQLREQVNDLFSRKFGEAIGMGFPVKVPYRKITINRGCVVVDGMPPGVSFKAPSYLEISSMRRILDSAEFIKFTVIRPFPGLVVNNQLVDQSESEGPVIQESAEPSQLEVPATEEIKETDGSSQIKQEPDPTW
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)