Merck
SAB1405832
Sigma-Aldrich
Anti-FUT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
H, HH, HSC
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~41.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUT1(2523)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a Golgi stack membrane protein that is involved in the creation of a precursor of the H antigen, which is required for the final step in the soluble A and B antigen synthesis pathway. This gene is one of two encoding the galactoside 2-L-fucosyltransferase enzyme. Mutations in this gene are a cause of the H-Bombay blood group. (provided by RefSeq)
Immunogen
FUT1 (NP_000139.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWLRSHRQLCLAFLLVCVLSVIFFLHIHQDSFPHGLGLSILCPDRRLVTPPVAIFCLPGTAMGPNASSSCPQHPASLSGTWTVYPNGRFGNQMGQYATLLALAQLNGRRAFILPAMHAALAPVFRITLPVLAPEVDSRTPWRELQLHDWMSEEYADLRDPFLKLSGFPCSWTFFHHLREQIRREFTLHDHLREEAQSVLGQLRLGRTGDRPRTFVGVHVRRGDYLQVMPQRWKGVVGDSAYLRQAMDWFRARHEAPVFVVTSNGMEWCKENIDTSQGDVTFAGDGQEATPWKDFALLTQCNHTIMTIGTFGFWAAYLAGGDTVYLANFTLPDSEFLKIFKPEAAFLPEWVGINADLSPLWTLAKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)