SAB1405717
Anti-DLG4 Antibody
mouse polyclonal
Synonym(e):
FLJ97752, FLJ98574, PSD95, SAP-90, SAP90
Größe auswählen
368,00 €
Größe auswählen
About This Item
368,00 €
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-DLG4 antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~85.4 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLG4(1742)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSQRPRAPRSALWLLAPPLLRWAPPLLTVLHSDLFQALLDILDYYEASLSESQKYRYQDEDTPPLEHSPAHLPNQANSPPVIVNTDTLEAPGYELQVNGTEGEMEYEEITLERGNSGLGFSIAGGTDNPHIGDDPSIFITKIIPGGAAAQDGRLRVNDSILFVNEVDVREVTHSAAVEALKEAGSIVRLYVMRRKPPAEKVMEIKLIKGPKGLGFSIAGGVGNQHIPGDNSIYVTKIIEGGAAHKDGRLQIGDKILAVNSVGLEDVMHEDAVAALKNTYDVVYLKVAKPSNAYLSDSYAPPDITTSYSQHLDNEISHSSYLGTDYPTAMTPTSPRRYSPVAKDLLGEEDIPREPRRIVIHRGSTGLGFNIVGGEDGEGIFISFILAGGPADLSGELRKGDQILSVNGVDLRNASHEQAAIALKNAGQTVTIIAQYKPEEYSRFEAKIHDLREQLMNSSLGSGTASLRSNPKRGFYIRALFDYDKTKDCGFLSQALSFRFGDVLHVIDASDEEWWQARRVHSDSETDDIGFIPSKRRVERREWSRLKAKDWGSSSGSQGREDSVLSYETVTQMEVHYARPIIILGPTKDRANDDLLSEFPDKFGSCVPHTTRPKREYEIDGRDYHFVSSREKMEKDIQAHKFIEAGQYNSHLYGTSVQSVREVAEQGKHCILDVSANAVRRLQAAHLHPIAIFIRPRSLENVLEINKRITEEQARKAFDRATKLEQEFTECFSAIVEGDSFEEIYHKVKRVIEDLSGPYIWVPARERL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)