Merck
SAB1405610
Sigma-Aldrich
Anti-RCBTB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CHC1L
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCBTB2(1102)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the RCC1-related GEF family. The N-terminal half of the encoded amino acid sequence shows similarity to the regulator of chromosome condensation RCC1, which acts as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) protein for the Ras-related GTPase Ran. (provided by RefSeq)
Immunogen
RCBTB2 (NP_001259.1, 1 a.a. ~ 551 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEELPLFSGDSGKPVQATLSSLKMLDVGKWPIFSLCSEEELQLIRQACVFGSAGNEVLYTTVNDEIFVLGTNCCGCLGLGDVQSTIEPRRLDSLNGKKIACLSYGSGPHIVLATTEGEVFTWGHNAYSQLGNGTTNHGLVPCHISTNLSNKQVIEVACGSYHSLVLTSDGEVFAWGYNNSGQVGSGSTVNQPIPRRVTGCLQNKVVVTIACGQMCCMAVVDTGEVYVWGYNGNGQLGLGNSGNQPTPCRVAALQGIRVQRVACGYAHTLVLTDEGQVYAWGANSYGQLGTGNKSNQSYPTPVTVEKDRIIEIAACHSTHTSAAKTQGGHVYMWGQCRGQSVILPHLTHFSCTDDVFACFATPAVTWRLLSVEPDDHLTVAESLKREFDNPDTADLKFLVDGKYIYAHKVLLKIRCEHFRSSLEDNEDDIVEMSEFSYPVYRAFLEYLYTDSISLSPEEAVGLLDLATFYRENRLKKLCQQTIKQGICEENAIALLSAAVKYDAQDLEEFCFRFCINHLTVVTQTSGFAEMDHDLLKNFISKASRVGAFKN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)