SAB1405382
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UNC13D(201294)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)