Merck
SAB1405286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EFHD1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.81 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EFHD1(80303)
Allgemeine Beschreibung
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Immunogen
EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ~ 238 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)