Merck
SAB1405088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BFAR antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Synonym(e):
BAR, RNF47
Größe auswählen
200 μL
417,00 €
417,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C6, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BFAR(51283)
Verwandte Kategorien
Immunogen
BFAR (AAH03054, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRFEDIQQNNDIVQSLAAFQKYGNDQIPLAPNTGRANQQMGGGFFSGVLTALTGVAVVLLVYHWSSRESEHDLLVHKAVAKWTAEEVVLWLEQLGPWASL
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)