SAB1405083
Monoclonal Anti-EGFL7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC111117, RP11-251M1.2, VE-STATIN, ZNEU1
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~53.61 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFL7(51162)
Immunogen
Sequence
YRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRACSTYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCRCPAGWRGDTCQSDVDERSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVAPNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLGRIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)