SAB1404835
Monoclonal Anti-STK25, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686J1430, SOK1, YSK1
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.66 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STK25(10494)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
FPPTIRPSPHSKLHKGTALHSSQKPAEPVKRQPRSQCLSTLVRPVFGELKEKHKQSGGSVGALEELENAFSLAEESCPGISDKLMVHLVERVQRFSHNRNHLTSTR
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)