Merck
SAB1404825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM14 antibody produced in mouse
clone 4E1, ascites fluid
Synonym(e):
COAA, DKFZp779J0927, MGC15912, MGC31756, PSP2, SIP, SYTIP1, TMEM137
Größe auswählen
200 μL
417,00 €
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBM14(10432)
Immunogen
RBM14 (AAH00488, 51 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AIEALHGHELRPGRALVVEMSRPRPLNTWKIFVGNVSAACTSQELRSLFERRGRVIECDVVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQ
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)