Merck
SAB1404369
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CNSA2, EEN-B1, FLJ20276, FLJ25015, SH3D2A, SH3P4
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32.82 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3GL2(6456)
Verwandte Kategorien
Immunogen
SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)