SAB1404358
Monoclonal Anti-CXCL11 antibody produced in mouse
clone 3C1, ascites fluid
Synonym(e):
H174, I-TAC, IP-9, IP9, MGC102770, SCYB11, SCYB9B, b-R1
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.45 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCL11(6373)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSVKGMAIALAVILCATVVQGFPMFKRGRCLCIGPGVKAVKVADIEKASIMYPSNNCDKIEVIITLKENKGQRCLNPKSKQARLIIKKVERKNF
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)