SAB1404261
Monoclonal Anti-KLK10, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G8, ascites fluid
Synonym(e):
NES1, PRSSL1
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1λ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLK10(5655)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DQCQVAGWGTTAARRVKYNKGLTCSSITILSPKECEVFYPGVVTNNMICAGLDRGQDPCQSDSGGPLVCDETLQGILSWGVYPCGSAQHPAVYTQICKYMSWINKVIRSN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)