SAB1403961
Monoclonal Anti-SP110 antibody produced in mouse
clone 6F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SP110(3431)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRGTASSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAAS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)