SAB1403488
Monoclonal Anti-STXBP4 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ16496, MGC149829, MGC50337, Synip
Größe auswählen
417,00 €
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~53.06 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STXBP4(252983)
Immunogen
Sequence
MIGVSFEEAKSIITRAKLSTRLESAWEIAFIRQKSDNIQPENLSCTSLIEASGEYGPQASTLSLFSSPPEILIPKTSSTPKTNNDILSSCEIKTGYNKTVQIPITSENSTVGLSNTDVASAWTENYGLQEKISLNPSVRFKAEKLEMALNYLGIQPTKEQHQALRQQVQADSKGTVSFGDFVQVARNLFCLQLDEVNVGAHEISNILDSQLLPCDSSEADEMERLKCERDDALKEVNTLKWPGQN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)