SAB1403408
Monoclonal Anti-RERG antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC15754
Größe auswählen
417,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RERG(85004)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAKSAEVKLAIFGRAGVGKSALVVRFLTKRFIWEYDPTLESTYRHQATIDDEVVSMEILDTAGQEDTIQREGHMRWGEGFVLVYDITDRGSFEEVLPLKNILDEIKKPKNVTLILVGNKADLDHSRQVSTEEGEKLATELACAFYECSACTGEGNITEIFYELCREVRRRRMVQGKTRRRSSTTHVKQAINKMLTKISS
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)