Merck
SAB1403262
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PFS2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSPC037, PSF2, Pfs2
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GINS2(51659)
Allgemeine Beschreibung
The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5 (GINS4; MIM 610611), Psf1 (GINS1; MIM 610608), Psf2, and Psf3 (GINS3; MIM 610610). The formation of this complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts (Ueno et al., 2005 [PubMed 16287864]). See GINS1 for additional information about the GINS complex.[supplied by OMIM
Immunogen
Pfs2 (AAH03186, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)