Merck
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
Synonym(e):
NIN1, NINJURIN
Größe auswählen
200 μL
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~33.37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NINJ1(4814)
Allgemeine Beschreibung
The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells (Araki and Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.[supplied by OMIM
Immunogen
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)