Merck
SAB1402829
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KEL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD238, ECE3
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KEL(3792)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a type II transmembrane glycoprotein that is the highly polymorphic Kell blood group antigen. The Kell glycoprotein links via a single disulfide bond to the XK membrane protein that carries the Kx antigen. The encoded protein contains sequence and structural similarity to members of the neprilysin (M13) family of zinc endopeptidases. (provided by RefSeq)
Immunogen
KEL (NP_000411.1, 633 a.a. ~ 732 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LENAADVGGLAIALQAYSKRLLRHHGETVLPSLDLSPQQIFFRSYAQVMCRKPSPQDSHDTHSPPHLRVHGPLSSTPAFARYFRCARGALLNPSSRCQLW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)