Merck
SAB1402792
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GMPR, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G12, ascites fluid
Synonym(e):
GMPR1
Größe auswählen
200 μL
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G12, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~39.31 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GMPR(2766)
Allgemeine Beschreibung
Guanosine monophosphate reductase (EC 1.7.1.7) catalyzes the irreversible NADPH-dependent reductive deamination of guanosine monophosphate (GMP) to inosine monophosphate (IMP). GMPR is able to convert guanosine nucleotides to the pivotal precursor of both guanine (G) and adenine (A) nucleotides. It plays an important role in maintaining the intracellular balance of A and G nucleotides.[supplied by OMIM
Immunogen
GMPR (NP_006868, 1 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPRIDADLKLDFKDVLLRPKRSSLKSRAEVDLERTFTFRNSKQTYSGIPIIVANMDTVGTFEMAAVMSQHSMFTAIHKHYSLDDWKLFATNHPECLQNVAVSSGSGQNDLEKMTSILEAV
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)