SAB1402664
Monoclonal Anti-ACTRT2 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARPM2, ARPT2, Arp-T2, FLJ25424, HARPM2
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.12 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTRT2(140625)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DKGLVDDIKKKLCYVALEPEKELSRRPEEVLREYKLPDGNIISLGDPLHQAPEALFVPQQLGSQSPGLSNMVSSSITKCDTDIQKILFGEI
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)