Merck
SAB1402286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFV2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFV2(4729)
Immunogen
NDUFV2 (NP_066552, 150 a.a. ~ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EAIQKKLGIKVGETTPDKLFTLIEVECLGACVNAPMVQINDNYYEDLTAKDIEEIIDELKAGKIPKPGPRSGRFSCEPAGGLTSLTEPPKGPGFGVQAGL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)