Merck
SAB1401886
Sigma-Aldrich
Anti-MAF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAF1(84232)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that is similar to Maf1, a Saccharomyces cerevisiae protein highly conserved in eukaryotic cells. Yeast Maf1 is a negative effector of RNA polymerase III (Pol III). It responds to changes in the cellular environment and represses pol III transcription. Biochemical studies identified the initiation factor TFIIIB as a target for Maf1-dependent repression. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAF1 (AAH31273.1, 1 a.a. ~ 256 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLENSSFEAINSQLTVETGDAHIIGRIESYSCKMAGDDKHMFKQFCQEGQPHVLEALSPPQTSGLSPSRLSKSQGGEEEGPLSDKCSRKTLFYLIATLNESFRPDYDFSTARSHEFSREPSLSWVVNAVNCSLFSAVREDFKDLKPQLWNAVDEEICLAECDIYSYNPDLDSDPFGEDGSLWSFNYFFYNKRLKRIVFFSCRSISGSTYTPSEAGNELDMELGEEEVEEESRSRGSGAEETSTMEEDRVPVICI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)