Merck
SAB1401822
Sigma-Aldrich
Anti-KREMEN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KRM2, MGC10791, MGC16709
Größe auswählen
50 μG
490,00 €
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KREMEN2(79412)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. The encoded protein forms a ternary membrane complex with DKK1 and the WNT receptor lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6), and induces rapid endocytosis and removal of LRP6 from the plasma membrane. It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
KREMEN2 (NP_078783.1, 1 a.a. ~ 420 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQALQGFLFLLFLPLLQPRGASAGSLHSPGLSECFQVNGADYRGHQNRTGPRGAGRPCLFWDQTQQHSYSSASDPHGRWGLGAHNFCRNPDGDVQPWCYVAETEEGIYWRYCDIPSCHMPGYLGCFVDSGAPPALSGPSGTSTKLTVQVCLRFCRMKGYQLAGVEAGYACFCGSESDLARGRLAPATDCDQICFGHPGQLCGGDGRLGVYEVSVGSCQGNWTAPQGVIYSPDFPDEYGPDRNCSWALGPPGAALELTFRLFELADPRDRLELRDAASGSLLRAFDGARPPPSGPLRLGTAALLLTFRSDARGHAQGFALTYRGLQDAAEDPEAPEGSAQTPAAPLDGANVSCSPRPGAPPAAIGGAVCWLREKGPRRWGLPGAPGEAGLCGTNSPEGWPCPAPPGTPRLRVLPRATGL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)