Merck
SAB1401409
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ34863, LUCA-1, SEMA5, SEMAA, SemA, semaV
Größe auswählen
100 μG
417,00 €
417,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEMA3B(7869)
Allgemeine Beschreibung
The semaphorin/collapsin family of molecules plays a critical role in the guidance of growth cones during neuronal development. The secreted protein encoded by this gene family member is important in axonal guidance and has been shown to act as a tumor suppressor by inducing apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
SEMA3B (AAH09113.1, 1 a.a. ~ 635 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNFVKLLHAYNRTHLLACGTGAFHPTCAFVEVGHRAEEPVLRLDPGRIEDGKGKSPYDPRHRAASVLVGEELYSGVAADLMGRDFTIFRSLGQRPSLRTEPHDSRWLNEPKFVKVFWIPESENPDDDKIYFFFRETAVEAAPALGRLSVSRVGQICRNDVGGQRSLVNKWTTFLKARLVCSVPGVEGDTHFDQLQDVFLLSSRDHRTPLLYAVFSTSSIFQGSAVCVYSMNDVRRAFLGPFAHKEGPMHQWVSYQGRVPYPRPGMCPSKTFGTFSSTKDFPDDVIQFARNHPLMYNSVLPTGGRPLFLQVGANYTFTQIAADRVAAADGHYDVLFIGTDVGTVLKVISVPKGSRPSAEGLLLEELHVFEDSAAVTSMQISSKRHQLYVASRSAVAQIALHRCAAHGRVCTECCLARDPYCAWDGVACTRFQPSAKRRFRRQDVRNGDPSTLCSGDSSRPALLEHKVFGVEGSSAFLECEPRSLQARVEWTFQRAGVTAHTQVLAEERTERTARGLLLRRLRRRDSGVYLCAAVEQGFTQPLRRLSLHVLSATQAERLARAEEAAPAAPPGPKLWYRDFLQLVEPGGGGSANSLRMCRPQPALQSLPLESRRKGRNRRTHAPEPRAERGPRSATHW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)