Merck
SAB1400557
Sigma-Aldrich
Anti-SFMBT1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp434L243, Anti-RU1, Anti-SFMBT
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFMBT1(51460)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene shares high similarity with the Drosophila Scm (sex comb on midleg) gene. It encodes a protein which contains four malignant brain tumor repeat (mbt) domains and may be involved in antigen recognition. Several alternative splice variants have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
SFMBT1 (NP_001005158.1, 1 a.a. ~ 866 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGEQQLDADAGSGMEEVELSWEDYLEETGSTAVPYGSFKHVDTRLQNGFAPGMKLEVAVRTDPETYWVATVITTCEQLLLLRYDGYGEDRRADFWCDIRKADLYPIGWCEQNKKTLEAPEGIRDKVSDWDEFLRQTLIGACSPPVPLLEGLRNGRNPLDLIAPGSRLECQAFQDSLSTWIVTVVENIGGRLKLRYEGLESSDNYEHWLYYLDPFLHHVGWAAQQGYELQPPSAIRHLKNEAEWQEILAKVKEEEEEPLPSYLFKDKQVIGIHTFSVNMKLEAVDPWSPFGISPATVVKVFDEKYFLVEMDDLRPENHARRSFVCHADSPGIFPVQWSLKNGLHISPPPGYPSQDFDWADYLKQCGAEAAPQRCFPPLISEHEFKENMKLEAVNPILPEEVCVATITAVRGSYLWLQLEGSKKPIPECIVSVESMDIFPLGWCETNGHPLSTPRRARVYKQRKIAVVQPEKQVPSSRTVHEGLRNQELNSTESVMINGKYCCPKIYFNHRCFSGPYLNKGRIAELPQCVGPGNCVLVLREVLTLLINAAYKPSRVLRELQLDKDSVWHGCGEVLKAKYKGKSYRATVEIVKTADRVTEFCRQTCIKLECCPNLFGPRMVLDKCSENCSVLTKTKYTHYYGKKKNKRIGRPPGGHSNLACALKKASKRRKRRKNVFVHKKKRSSASVDNTPAGSPQGSGGEDEDDPDEGDDDSLSEGSTSEQQDELQEESEMSEKKSCSSSPTQSEISTSLPPDRQRRKRELRTFSFSDDENKPPSPKEIRIEVAERLHLDSNPLKWSVADVVRFIRSTDCAPLARIFLDQEIDGQALLLLTLPTVQECMDLKLGPAIKLCHHIERIKFAFYEQFAN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xijuan Liu et al.
Molecular cell, 77(6), 1294-1306 (2020-02-06)
von Hippel-Lindau (VHL) is a critical tumor suppressor in clear cell renal cell carcinomas (ccRCCs). It is important to identify additional therapeutic targets in ccRCC downstream of VHL loss besides hypoxia-inducible factor 2α (HIF2α). By performing a genome-wide screen, we