Merck
SAB1400531
Sigma-Aldrich
Anti-GLRX2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GRX2, Anti-bA101E13.1
Größe auswählen
50 μG
368,00 €
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
368,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLRX2(51022)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Glutaredoxins (e.g., GLRX; MIM 600443) are a family of glutathione-dependent hydrogen donors that participate in a variety of cellular redox reactions.[supplied by OMIM
Immunogen
GLRX2 (AAH28113, 1 a.a. ~ 124 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESNTSSSLENLATAPVNQIQETISDNCVVIFSKTSCSYCTMAKKLFHDMNVNYKVVELDLLEYGNQFQDALYKMTGERTVPRIFVNGTFIGGATDTHRLHKEGKLLPLVHQCYLKKSKRKEFQ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)