SAB1400273
Anti-TALDO1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TAL, Anti-TAL-H, Anti-TALDOR, Anti-TALH
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TALDO1(6888)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSSSPVKRQRMESALDQLKQFTTVVADTGDFHAIDEYKPQDATTNPSLILAAAQMPAYQELVEEAIAYGRKLGGSQEDQIKNAIDKLFVLFGAEILKKIPGRVSTEVDARLSFDKDAMVARARRLIELYKEAGISKDRILIKLSSTWEGIQAGKELEEQHGIHCNMTLLFSFAQAVACAEAGVTLISPFVGRILDWHVANTDKKSYEPLEDPGVKSVTKIYNYYKKFSYKTIVMGASFRNTGEIKALAGCDFLTISPKLLGELLQDNAKLVPVLSAKAAQASDLEKIHLDEKSFRWLHNEDQMAVEKLSDGIRKFAADAVKLERMLTERMFNAENGK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)