SAB1305560
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse
clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
784CT7.6.3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43136 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK3(5595)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable