SAB1300814
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
Größe auswählen
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GUCY1B2(2974)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)