Merck
SAB1300364
Sigma-Aldrich
Anti-TPIPb (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
281,00 €
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
281,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPTE2(93492)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
TPIP is a member of a large class of membrane-associated phosphatases with substrate specificity for the 3-position phosphate of inositol phospholipids.
Immunogen
TPIPB (NP_570141, 292-336)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human TPIPb.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)