Merck
SAB1300189
Sigma-Aldrich
Anti-RAB23 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
281,00 €
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
281,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB23(51715)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. It may be involved in small GTPase mediated signal transduction and intracellular protein transportation. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
Immunogen
RAB23 (NP_057361, 207-241)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human RAB23.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)