Merck
SAB1105902
Sigma-Aldrich
Anti-EXOSC8 (7-18) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CIP3, Anti-EAP2, Anti-Exosome component 8, Anti-OIP2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43
Größe auswählen
200 μL
285,00 €
285,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
285,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
285,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt ~30 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EXOSC8(11340)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 7-18 of human EXOSC8
Physikalische Form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)