Wichtige Dokumente
S9944
Sibutramine -hydrochlorid Monohydrat
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine -hydrochlorid Monohydrat, Meridia, Reductil
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Abbott
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
InChIKey
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCAktive Filter